Learn More
FLJ25006 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno FLJ25006
Concentración 0.35 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824635
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26103-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16814635
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26103-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FLJ25006 likely exerts a protein serine/threonine kinase activity.
Especificaciones
Especificaciones
FLJ25006
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q5SYL1, Q96LW2
124923, 216976
FLJ25006 Fusion Protein Ag22017
Primary
-20°C
SGK494
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FLJ25006, SGK494
Rskr, SGK494
IgG
Antigen Affinity Chromatography