Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Axygen™ FLIPR™ Liberty
Administración exacta de la muestra
719.81€ - 4215.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 30 μl |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
Formato | Gradilla |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12595737
|
Axygen™
LT-384-R |
Transparente | No estéril |
805.00€
paquete de 3840 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10804571
|
Axygen™
LT-384-BK-R |
Negro | No estéril |
4215.00€
paquete de 19200 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12722876
|
Axygen™
LT-384-R |
Transparente | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12585737
|
Axygen™
LT-384-BK-R |
Negro | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Disponibles en colores transparente y blanco
- Volumen: 30 μl
- Disponibles en gradilla o en gradilla y preesterilizadas
- Para su uso con cabezal Molecular Devices Liberty
- Empaquetado: 384 puntas/gradilla; 10 gradillas/unidad; 5 unidades/caja
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa, ADNasa y entoxoinas
Especificaciones
30 μl | |
Esterilizables en autoclave | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Molecular Devices™ FLIPR con cabezal de 384 pocillos | |
Polipropileno |
No estéril | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
FLIPRTM |