Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Axygen™ FLIPR™ Liberty
Administración exacta de la muestra
Marca: Axygen™ LT-384-R
Detalles adicionales : Peso : 9.58230kg
Descripción
- Disponibles en colores transparente y blanco
- Volume: 30μL
- Disponibles en gradilla o en gradilla y preesterilizadas
- Para su uso con cabezal Molecular Devices Liberty
- Empaquetado: 384 puntas/rack; 10 racks/unidad; 5 unidades/caja
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa, ADNasa y entoxoinas
Especificaciones
30 μl | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
FLIPRTM |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Molecular Devices™ FLIPR con cabezal de 384 pocillos | |
Polipropileno |