Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad de policarbonato Flex Seal
Fits a wide variety of workers and can be worn over prescription eyewear and with half-mask respirators. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilated Safety Glasses have a sporty style for increased wearer acceptance.
Marca:  Sperian™ 1006194
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12334749
  • 15.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Campo de visión de 180° para una visión periférica sin distorsiones
  • El sistema de sujeción de correa giratoria facilita el uso con cascos
  • Cumple con las pruebas de resistencia a salpicaduras
  • La ventilación indirecta evita el sobrecalentamiento
  • Lentes de policarbonato transparentes antivaho
Especificaciones
Especificaciones
Antivaho
Transparente
El impacto pasa a 120 m/s
10/paq.
Policarbonato
ISO 9001/2000
Gafas de seguridad
Neopreno
Indirecto