Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad ventiladas Honeywell™ V-Maxx™
Código de producto. p-8010160
Change view
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Revestimiento de lente unitSize
11816980 Antivaho cada uno
11807080 Antivaho paquete de 10
12334749 Antivaho cada uno
3 options
Código de producto. 11816980
Marca: Sperian™ 1011381
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fits a wide variety of workers and can be worn over prescription eyewear and with half-mask respirators. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilated Safety Glasses have a sporty style for increased wearer acceptance.
  • Campo de visión de 180° para una visión periférica sin distorsiones
  • El sistema de sujeción de correa giratoria facilita el uso con cascos
  • Cumple con las pruebas de resistencia a salpicaduras
  • La ventilación indirecta evita el sobrecalentamiento
  • Lentes de policarbonato transparentes antivaho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001/2000
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Industria automovilística, industria de la construcción, industria química
Color de marco Azul
Material de la banda de sujeción Neopreno
N.° por paquete 1 unidad
Detalles de ventilación Indirecto
Material Policarbonato
Material del bastidor Silicona líquida
Protección UV Sí