Learn More
Honeywell™ Máscara de filtrado de plegado plano, FFP1 NRD
Diseño ergonómico, muy cómodo y ajustable para su uso en los entornos más exigentes.
Marca: Honeywell™ 1031591
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- La mascarilla de plegado plano viene envasada en una bolsa individual sellada que facilita el transporte y almacenamiento y evita la contaminación antes de su uso
- Puente nasal preformado y de color para un ajuste perfecto. También sirve para identificar su clasificación
- Amplio campo de visión
- La forma recortada facilita el uso simultáneo de gafas de seguridad
- Gran volumen interior para una mayor comodidad respiratoria
- Carcasa exterior resistente a líquidos para proteger de salpicaduras de líquidos
- Forro interior muy suave para una comodidad óptima
- Sello nasal Willtech™ ultrasuave e hipoalergénico con propiedades absorbentes para lograr una comodidad y ajuste excepcionales
- La válvula de exhalación está protegida con un diseño exclusivo para evitar que se dañe la membrana, a la vez que presenta una resistencia de exhalación muy baja
- La correa soldada evita la irritación en el punto de fijación
- El respirador ligero (12 g) reduce la fatiga
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
- No hay restricciones en cuanto a las aplicaciones y alergias
- Respetuoso con el medio ambiente
Especificaciones
Categoría EC EPI: 3, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000Certificado CE: 0082 1637 079 05 14 0130, testimonio de la CE: 0082 1637 079 05 14 0130, EN149.2001+A1:2009 | |
M | |
12 g |
Mascarilla de pliegue plano | |
Sí |