Learn More
Thermo Scientific™ Filtro de llama para disolventes
Para conectarse al puerto de vacío en la pared posterior, se recomienda para aplicaciones con disolventes con temperaturas de ignición de < 21 °C
Marca: Thermo Scientific™ 50042626
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para conectarse al puerto de vacío en la pared posterior, se recomienda para aplicaciones con disolventes con temperaturas de ignición de < 21 °C
- Para conectarse al puerto de vacío en la pared posterior, se recomienda para aplicaciones con disolventes con temperaturas de ignición de < 21°C.
Especificaciones
Filtro de llama | |
Horno Vacutherm VT 6000 M/P-BL, tubos de vacío |