Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas multiusos con posición fija
Se utiliza para sostener aparatos con un ángulo fijo de 90 grados cerca del marco del laboratorio cuando no se requiere un ajuste después de la configuración. Las pinzas multiusos con posición fija Cole-Parmer™ resultan ideales para una alineación precisa de buretas, termómetros y condensadores de reflujo.
45.25€ - 57.50€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Pinzas de uso general |
Material | Zinc niquelado |
Para utilizar con (equipo) | Bureta |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para sujetar el aparato en un ángulo de 90° fijo cerca del marco de laboratorio donde no se requiere ningún ajuste después de la configuración |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11765399
|
Cole-Parmer™
08022-00 |
77 mm |
45.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705419
|
Cole-Parmer™
08022-02 |
69 mm |
57.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las pinzas se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100 °C. Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una abrazadera más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble.“” Las pinzas de ajuste doble ofrecen una mayor flexibilidad en un intervalo más amplio.Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. Las pinzas incluyen un conector integral que acepta varillas de hasta 19 mm (0.75 pulg) de diámetro. Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las pinzas a bastidores de laboratorio, soportes u otros aparatos.
Especificaciones
1 unidad | |
Zinc niquelado | |
Se utiliza para sujetar el aparato en un ángulo de 90° fijo cerca del marco de laboratorio donde no se requiere ningún ajuste después de la configuración |
Pinzas de uso general | |
Bureta |