Learn More
Cole-Parmer™ Abrazaderas de uso general con posición fija
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100°C, revestimientos de fibra de vidrio. Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble. Las abrazaderas de ajuste doble ofrecen mayor flexibilidad en una gama más amplia. Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. Las abrazaderas incluyen un conector integral que acepta varillas de hasta 19 mm de diámetro. Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas de uso general |
| Material | Zinc niquelado |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para sujetar el aparato en un ángulo de 90° fijo cerca del marco de laboratorio donde no se requiere ningún ajuste después de la configuración |
| Diámetro (métrico) | 69 mm |
| Longitud (métrico) | 14,6 cm |
| Tamaño | Grande |