Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar sin filtro, SureOne Micropoint Nano
Para su uso con pipetas de volumen microscópico
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.76500kg
Descripción
For use with micro volume pipetters
- Color natural
- Moldeadas con precisión para una mayor exactitud en el pipeteo con volúmenes bajos
- Certificadas por un laboratorio independiente– No estériles: sin ARNasa, ADNasa, ADN ni pirógenos; estériles: sin ARNasa, ADNasa, ADN, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR ni pirógenos
Especificaciones
0,1 a 10 μL | |
No estéril | |
1,25 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, DNA y pirógenos | |
Micropunto | |
Sí | |
A 2,5 μl |
Sin filtrar | |
Natural | |
31 mm | |
Racl | |
Pipeta Universal Fit | |
SureOne |