Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar sin filtro, SureOne Micropoint Nano
Para su uso con pipetas de volumen microscópico
30.55€ - 60.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Estilo de punta | Micropunto |
Línea de productos | SureOne |
Código de producto | Marca | Formato | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11987724
|
Fisherbrand™
|
A granel | 0,1 a 5 μl | No estéril |
36.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11997724
|
Fisherbrand™
|
Racl | 0,1 a 10 μL | No estéril |
30.55€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11907734
|
Fisherbrand™
|
Racl | 0,1 a 5 μl | Estéril |
60.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
For use with micro volume pipetters
- Color natural
- Moldeadas con precisión para una mayor exactitud en el pipeteo con volúmenes bajos
- Certificadas por un laboratorio independiente– No estériles: sin ARNasa, ADNasa, ADN ni pirógenos; estériles: sin ARNasa, ADNasa, ADN, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR ni pirógenos
Especificaciones
Natural | |
Micropunto | |
SureOne |