Learn More
Fisherbrand™ Recipientes graduados de polipropileno para muestras
Ideales para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras
Marca: Fisherbrand™
101.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.30000kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Graduados
- Con o sin tapa a presión de polietileno no esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Nota: Los recipientes estériles con tapas se envasan individualmente y están estériles dentro del recipiente. Los recipientes no estériles y estériles sin tapas están envasados a granel.
Especificaciones
No | |
Polipropileno | |
8 oz |
Sí | |
No estéril | |
237 mL |