Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de polipropileno graduados para muestras
Código de producto. p-174404 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacidad (imperial):
4,5 oz
5 oz
8 oz
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Closure Included:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Capacidad (imperial) Esterilidad Closure Included unitSize
11769378 133 mL 4,5 oz Estéril No paquete de 500
11779378 148 mL 5 oz Estéril Sí paquete de 100
11964395 133 mL 4,5 oz No estéril paquete de 500
11789378 237 mL 8 oz Estéril No paquete de 500
11799378 237 mL 8 oz Estéril Sí paquete de 100
11984375 237 mL 8 oz No estéril No paquete de 500
6 options
Código de producto. 11769378
Ideales para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduados
  • Sin tapa
Información de órdenes
Nota: Los recipientes estériles con tapas se envasan individualmente y están estériles dentro del recipiente. Los recipientes no estériles y estériles sin tapas están envasados a granel.
Especificaciones
Closure Included No
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 4,5 oz
Capacidad (métrico) 133 mL