Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Desiccator Plates
Unbreakable, economical
30.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Placa de desecador |
---|---|
N.º por caja | 10 |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Desecador |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15981067
|
Fisherbrand™
|
23,8 cm | 32 |
30.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Without feet
- Outside rim is flanged to increase rigidity and retard sliding
Información de órdenes
Thickness: 6mm; center hole: 0.75 in. (2cm)
Especificaciones
Placa de desecador | |
Polipropileno | |
Blanco |
10 | |
Desecador |