Learn More
Fisherbrand™ Placa de desecador de polipropileno (PP)
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
23,8 cm, 9,37 in
Admite:
32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 23,8 cm, 9,37 in |
| Tipo de producto | Placa de desecador |
| N.º por caja | 10 |
| Descripción | Placa de desecador, PP 239 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Desecador |
| Admite | 32 |
| Color | Blanco |