Learn More
Fisherbrand™ Bandas para 8 tapas planas y de cúpula
Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos y tiras de tubos de PCR
57.25€ - 61.61€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Color | Natural |
Para utilizar con (equipo) | Placas de PCR de 96 pocillos o tiras de tubos para PCR |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12184102
|
Fisherbrand™
14230230 |
Tiras de tapones planos |
57.25€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11859251
|
Fisherbrand™
14230231 |
Tiras de tapones abovedados |
61.61€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos y tiras de tubos de PCR
- Ocho tapones por tira
- Producción en sala limpia
- Polipropileno virgen
- Los tapones planos ofrecen lengüetas en los extremos para facilitar la retirada y la orientación de la tira
Especificaciones
Polipropileno | |
Natural | |
Placas de PCR de 96 pocillos o tiras de tubos para PCR |