Learn More
Fisherbrand™ Tiras de 8 tapones abovedados y planos, tiras de tapones planos
Código de producto. 11859251 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
Tiras de tapones abovedados
Tiras de tapones planos
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato unitSize
11859251 Tiras de tapones abovedados paquete de 250
12184102 Tiras de tapones planos paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11859251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos y tiras de tubos de PCR
  • Ocho tapones por tira
  • Producción en sala limpia
  • Polipropileno virgen
  • Los tapones planos ofrecen lengüetas en los extremos para facilitar la retirada y la orientación de la tira
Especificaciones
Material Polipropileno
Color Natural
Formato Tiras de tapones abovedados
Para utilizar con (equipo) Placas de PCR de 96 pocillos o tiras de tubos para PCR