Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 0.75mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Para bandas firmemente colocadas
- Los peines de 18 y 36 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Negro | |
Peine | |
1 unidad | |
40 μl |
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical | |
18 | |
0,75 mm |