Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 0.75mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
24.25€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical |
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 0,75 mm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11807813
|
Fisherbrand™
|
1 prep., 1 marcador | 1100 μl |
24.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11817813
|
Fisherbrand™
|
10 | 80 μl |
24.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11887813
|
Fisherbrand™
|
18 | 40 μl |
24.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11827823
|
Fisherbrand™
|
24 | 30 μl |
24.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11867823
|
Fisherbrand™
|
30 | 25 μl |
24.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11807833
|
Fisherbrand™
|
36 | 20 μl |
24.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11847833
|
Fisherbrand™
|
48 | 15 μl |
24.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11887833
|
Fisherbrand™
|
5 | 160 μl |
24.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- For tightly resolved bands
- 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Spezifikation
Negro | |
Peine | |
0,75 mm |
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical | |
1 unidad |