Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 0.75mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807833
  • 24.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
  • Para bandas firmemente colocadas
  • Los peines de 18 y 36 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Peine
1 unidad
20 μl
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical
36
0,75 mm