Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1mm Thick
For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Suministrado como estándar
- Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
- La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Blanco | |
Peine | |
1 unidad |
Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus | |
26 | |
1 mm |