Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1mm Thick
For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
36.95€
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus
Tipo Peine
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11543362
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10 52 μl
36.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11553362
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12 40 μl
36.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11573362
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
20 22 μl
36.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11563362
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
16 29 μl
36.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11523362
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
4 42 μl
36.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11533362
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
8 67 μl
36.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11583362
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
26
36.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Peine
1 mm
Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus