Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1.5mm Thick
For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11553372
  • 36.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
  • Maximizar el volumen de la muestra
  • Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
  • La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus
20
1,5 mm
Peine
1 unidad
32 μl