Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1.5mm Thick
For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
36.95€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus |
---|---|
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11523372
|
Fisherbrand™
|
10 | 77 μl |
36.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11503372
|
Fisherbrand™
|
4 | 213 μl |
36.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11513372
|
Fisherbrand™
|
8 | 100 μl |
36.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11533372
|
Fisherbrand™
|
12 | 61 μl |
36.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11543372
|
Fisherbrand™
|
16 | 44 μl |
36.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11553372
|
Fisherbrand™
|
20 | 32 μl |
36.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11563372
|
Fisherbrand™
|
26 | 26 μl |
36.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- Maximise sample volume
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus | |
Peine | |
1 unidad | |
1,5 mm |