missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Combs for Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 2mm Thick

For use with Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11573402

  • 52.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
  • Maximiza el volumen de la muestra
  • Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
  • La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • De 12 muestras, 25 muestras y 50 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones

Especificaciones

Azul
Peine
1 unidad
104 μl
Unidades de gel horizontal de gran formato Midi-Plus
16
2 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales