Learn More
Fisherbrand™ Combs for Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1.5mm Thick
For use with Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
52.20€ - 53.75€
Especificaciones
Color | Rojo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Unidades de gel horizontal de gran formato Midi-Plus |
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11593392
|
Fisherbrand™
|
12 |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11503402
|
Fisherbrand™
|
16 |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11513402
|
Fisherbrand™
|
20 |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11523402
|
Fisherbrand™
|
25 |
53.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11533402
|
Fisherbrand™
|
28 |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11543402
|
Fisherbrand™
|
40 |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11553402
|
Fisherbrand™
|
50 |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- To maximise sample volume
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 12-sample, 25-sample and 50-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Rojo | |
Peine | |
1,5 mm |
Unidades de gel horizontal de gran formato Midi-Plus | |
1 unidad |