Learn More
Fisherbrand™ Combs for Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1.5mm Thick
For use with Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Descripción
- Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
- Para maximizar el volumen de la muestra
- Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
- La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- De 12 muestras, 25 muestras y 50 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Rojo | |
Peine | |
1 unidad | |
23 μl |
Unidades de gel horizontal de gran formato Midi-Plus | |
50 | |
1,5 mm |