Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de color, paquete de arco iris
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Disponible en rollos de 13 m. Tamaño del núcleo: 1 in- Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
- Excelente para la codificación por colores
- Resisten temperaturas de -23 a +121 °C (de -10 a +250 °F)
- Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
- Se retira limpia y fácilmente
Información de órdenes
Los dispensadores se venden por separado.
Especificaciones
Varios | |
Cinta de etiquetado de color | |
3 azul, 3 rosa, 3 verde, 3 rojo, 4 amarillo, 3 naranja, 5 blanco | |
De -10 a +250 °F | |
12,80 m x 12,7 mm (14 yardas x 0,5 pulg) | |
13 m | |
19,05 mm (1 pulgadas) de diámetro interno |
Cinta | |
Resistente al aceite, resistente al agua, resistente al ácido y excelente para la codificación por colores | |
24/paq. | |
De -23 °C a +121 °C | |
14 yd | |
0,5 in |