Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de color, paquete de arco iris
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
49.55€ - 50.80€
Especificaciones
Formato | Tape |
---|---|
Tipo de producto | Colored Label Tape |
Para utilizar con (aplicación) | Oil resistant, Waterproof, Acid resistant and excellent for color coding |
Intervalo de temperatura (imperial) | -10 to +250°F |
Intervalo de temperatura (métrico) | -23°C to +121°C |
Product Code | Brand | Cantidad | Incluye | Dimensions (LxW) | Anchura (imperial) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Incluye | Dimensions (LxW) | Anchura (imperial) | Price | Quantity & Availability | ||
15875303
|
Fisherbrand™
|
12/paq. | 1 azul, 2 rosa, 2 verde, 2 rojo, 1 naranja, 2 amarillo, 2 blanco | 12,80 m x 12,7 mm (14 yardas x 1 pulg) | 1 in |
49.55€
paquete de 12 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12737527
|
Fisherbrand™
|
24/paq. | 3 azul, 3 rosa, 3 verde, 3 rojo, 4 amarillo, 3 naranja, 5 blanco | 12,80 m x 12,7 mm (14 yardas x 0,5 pulg) | 0,5 in |
50.80€
paquete de 24 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Description
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Disponible en rollos de 13 m. Tamaño del núcleo: 1 in- Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
- Excelente para la codificación por colores
- Resisten temperaturas de -23 °C a +121 °C
- Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
- Se retira limpia y fácilmente
Order Info
Los dispensadores se venden por separado.
Specifications
Tape | |
Oil resistant, Waterproof, Acid resistant and excellent for color coding | |
-23°C to +121°C | |
13 m |
Colored Label Tape | |
-10 to +250°F | |
14 yd. | |
1 in. I.D. |