Learn More
Fisherbrand™ Tarros de pared recta transparentes con tapones revestidos de polivinilo
Catalog Number 11764339
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Cantidad:
12/Cs.
24/caja
48/Cs.
Para facilitar la identificación de contenido. Los tarros de pared recta transparentes Fisherbrand™ con tapón con revestimiento de polivinilo son multiuso.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Diseñados sin hombros para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento
  • Disponibles en una amplia variedad de tamaños, de 1 oz a 32 oz.
Capacidad 30 ml (1 oz)
Revestimiento del tapón Polyvinyl
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400 mm
Tipo de tapón Rosca
Tipo de producto Straight Sided Jar, Straight Sided Round Bottle
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Material Vidrio
Cantidad 48/Cs.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Pulp/Vinyl
Acabado del cuello 43-400
Boca Ancho
Forma Straight-sided, Round