Learn More
Fisherbrand™ Medidor de oxígeno disuelto portátil Traceable™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Sonda, solución electrolítica de 101,6 cm (40 pulgadas), batería alcalina V9 ,salida RS-232-C, dos cabezales de sonda de repuesto
Requires
Se necesita el accesorio del sistema de adquisición de datos DAS-3™ (11-661-22) o el sistema de registro de datos DAS-4™ (06-66272) para transferir los datos a un archivo informático
Trazables conforme a los estándares del NIST™.
- Los dígitos grandes muestran simultáneamente el OD y la temperatura
- Intervalo de OD, de 0 a 20 mg/l, resolución de 0,1, precisión de ± 0,4 mg/l
- Intervalo de temperatura, 0° a 60 °C ,± 0,8 °C
- El medidor recupera las lecturas más altas, más bajas y la media; el botón HOLD congela la pantalla
- La salida RS-232-C se conecta al ordenador o al registrador de datos para controlar y almacenar los resultados
Información de órdenes
Mide 3,2 x 7,6 x 17,8 cm (1,25 x 3 x 7 pulgadas) (An x L x Al); pesa 269 g. Adaptador V115 (11-661-23) disponible por separado
Certifications
Certificado trazable con nº de serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA. Este certificado indica trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Sonda, solución electrolítica de 101,6 cm (40 pulgadas), batería alcalina V9 ,salida RS-232-C, dos cabezales de sonda de repuesto, programa de muestra que almacenar 100 lecturas |
| Salidas | RS232C |
| Para utilizar con (aplicación) | DO |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0°C a 60°C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,8 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, NIST |
| Peso (métrico) | 0,26 kg |
| Peso (imperial) | 9,5 oz |
| Mostrar más |