Learn More
Traceable™ One-Shot™ pH Buffer Standards pH Certified Reference Material (CRM), Fisherbrand™
Performs accurate, reproducible pH calibrations with color-coded bottles. Traceable™ Color-Coded buffers are Certified Reference Material pH Buffers. Compatible with all makes of pH instruments and electrodes.
20.95€
Código de producto | Marca | Nombre del producto químico o material | pH | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Nombre del producto químico o material | pH | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15568703
|
Fisherbrand
|
Buffer Standards One-Shot pH 10.012 (CRM) | 10.012 | 100 ml One-Shot (6/paquete) |
20.95€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15558703
|
Fisherbrand
|
Buffer Standards One-Shot pH 7.000 (CRM) | 7.00 | 100 ml One-Shot (6/paquete) |
20.95€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos codificados cromáticamente.Los tampones codificados por colores Traceable Fisher Scientific son tampones de pH de material de referencia certificados.Compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos de pH.
- Certified Reference Material (CRM) solutions meets all test requirements for federal, state and local agencies
- 100% compatible with all makes of pH instruments and electrodes
- Long term buffer stability and buffer resistance to temperature changes during pH meter calibration
- Manufactured to IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) formulation
- Triple-layered proprietary packaging (aluminum, foil, PET and low-density polyethylene bag) prevents contamination by permeable gases
- Supplied with individual temperature chart, traceability information and Traceable™ Certificate