Learn More
Traceable™ One-Shot™ pH Buffer Standards pH Certified Reference Material (CRM), Fisherbrand™
Performs accurate, reproducible pH calibrations with color-coded bottles. Traceable™ Color-Coded buffers are Certified Reference Material pH Buffers. Compatible with all makes of pH instruments and electrodes.
Marca: Fisherbrand
Detalles adicionales : CAS : 144-55-8 Peso : 0.20000kg
Descripción
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos codificados cromáticamente.Los tampones codificados por colores Traceable Fisher Scientific son tampones de pH de material de referencia certificados.Compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos de pH.
- Soluciones de material de referencia certificado (CRM) que cumplen los requisitos de las pruebas de las agencias federales, estatales y locales
- 100 % compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos de pH
- Estabilidad de tampón a largo plazo y resistencia de tampón a cambios de temperatura durante la calibración de medidores de pH
- Fabricados conforme a la formulación de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)
- Exclusivo envasado de triple capa (aluminio, papel de aluminio, PET y bolsa de polietileno de baja densidad) que evita la contaminación por gases permeables
- Se suministra con una carta de temperatura individual, información sobre trazabilidad y certificado Traceable™
Especificaciones
Buffer Standards One-Shot pH 10.012 (CRM) | |
Instrumentos y electrodos de pH | |
6 x 100 mL | |
100 ml One-Shot (6/paquete) |
Azul | |
10.012 | |
Solución de tampón | |
Certified and Traceable™ |