Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch High Speed Shakers
Includes block for 24 x 1.5mL microtubes, removable rack and cover.
Marca: Fisherbrand™
4338.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21970" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.58000kg
Descripción
Shake Touch Isotemp y Cooling Shake Touch Isotemp Fisher Scientific están diseñados para aplicaciones que requieren resultados coherentes y precisos. La línea Shake Touch Isotemp Fisher Scientific utiliza bloques intercambiables para acomodar una amplia variedad de tubos y microplacas. La pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas fácil de usar es compatible con guantes de caucho y permite al usuario guardar y realizar un seguimiento visible del progreso a través de la barra de estado en vivo para cinco programas definidos por el usuario, cada uno con cinco pasos individuales. El puerto USB puede transferir información a una unidad flash para el registro de datos, el almacenamiento de programas y las actualizaciones de software. La electrónica mejorada de la unidad y los sensores de temperatura proporcionan ajustes de temperatura precisos y fiables en todo el intervalo de funcionamiento.
- Pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas, intuitiva y con diseño reducido
- Capacidad de enfriamiento o calentamiento rápido y alta velocidad de agitación
- Programable para hasta cinco programas de 5 pasos independientes
- Número ilimitado de programas si se utiliza el USB
- Calibración de temperatura de punto único para seis puntos de ajuste definidos por el usuario
- Velocidades de rampa de temperatura de calefacción y refrigeración ajustables en incrementos de 0.5 °C
- El controlador de temperatura PID permite realizar ajustes en incrementos de 0,1 °C
- Carcasa de polímero resistente al calor y a productos químicos
- Modo de pulso para aplicaciones de vórtice rápido
- Ocho opciones de bloque de accesorios
- El indicador de la parte superior caliente se ilumina cuando la temperatura alcanza los 40 °C
- La alarma audible sonará cuando se alcance el punto de ajuste y, en modo temporizado, cuando el tiempo llegue a cero
Cooling Shake Touch
- Con capacidad de calentamiento, enfriamiento y agitación
- Escala de temperatura: de 17°C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C
- Exactitud de temperatura: ± 0,5 °C entre 20 °C y 45 °C, ± 2 °C por debajo de 20 °C y por encima de 45 °C
- Con capacidad de calentamiento y agitación
- Escala de temperatura: de 4°C por encima de la temperatura ambiente a 100 °C; precisión de temperatura: ± 1 °C entre 20 °C y 45 °C, ± 2 °C por encima de 45 °C
Disponible con calibración trazable opcional NIST de 3 puntos (con n.º de cat. de FS 02-217-739, 02-217-740, 02-217-743 y 02-217-744). El certificado trazable incluye datos reales de medición de calibración e incertidumbre. El laboratorio de calibración cumple con la norma ISO/IEC 17025.
Cultivos celulares, ADN, ARN, hibridación y estudios de proteínas
Información de órdenes
Shake Touch Isotemp Fisherbrand y Cooling Shake Touch Isotemp Fisherbrand pueden ser compatibles con los bloques Thermomixer R™ Eppendorf™.
Certifications
Lista TUV, marcado CE (modelos 230V)
Servicio Técnico
Cinco años para piezas y mano de obra
Especificaciones
0,12 in | |
230 V | |
210 W | |
Agitador de alta velocidad | |
62,6 oF a 212 oF | |
Refrigeración Shake Touch | |
De 1 min a 99 h 59 min |
De 300 a 3000 rpm | |
17°C a 100°C | |
0,9 A | |
W/o NIST Trazable | |
Más del 2% | |
LCD |