Descripción
El Fisher Scientific Isotemp Agitar, tocar y Isotemp Cooling Shake Touch está diseñado para aplicaciones que requieren resultados consistentes y precisos. El Fisher Scientific Isotemp La línea Shake Touch utiliza bloques intercambiables para adaptarse a una amplia variedad de tubos y microplacas. La pantalla táctil LCD a color de 4,3 in, fácil de usar, es compatible con guantes de goma y permite al usuario guardar y seguir visiblemente el progreso a través de la barra de estado en vivo para cinco programas definidos por el usuario, cada uno con cinco pasos individuales. USB El puerto puede transferir información a una unidad flash para registro de datos, almacenamiento de programas y actualizaciones de software. La electrónica mejorada de la unidad y los sensores de temperatura proporcionan ajustes de temperatura precisos y fiables en todo el intervalo de funcionamiento.
- Pantalla táctil LCD en color de 4,3 in, intuitiva y con diseño reducido
- Capacidad de enfriamiento o calentamiento rápido y alta velocidad de agitación
- Programable para hasta cinco programas de 5 pasos independientes
- Número ilimitado de programas si se utiliza el USB
- Calibración de temperatura de punto único para seis puntos de ajuste definidos por el usuario
- Velocidades de rampa de temperatura de calefacción y refrigeración ajustables en incrementos de 0,5 °C
- El controlador de temperatura PID permite ajustes en incrementos de °0,1 C
- Carcasa de polímero resistente al calor y a productos químicos
- Modo de pulso para aplicaciones de vórtice rápido
- Ocho opciones de bloque de accesorios
- El indicador de temperatura superior se ilumina cuando la temperatura alcanza los 40 °C.
- La alarma audible sonará cuando se alcance el punto de ajuste y, en modo temporizado, cuando el tiempo llegue a cero
Cooling Shake Touch
- Con capacidad de calentamiento, enfriamiento y agitación
- Rango de temperatura: 17 °C por debajo de la temperatura ambiente hasta 100 °C
- Exactitud de temperatura: ±0,5 °C entre 20 °C y 45 C,° ±2 °C por °debajo de 20 °C °y por encima de 45 °C
- Con capacidad de calentamiento y agitación
- Rango de temperatura: 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C
- Precisión de temperatura: ± °1 C entre 20 °C y 45 °C, ±2 C por °encima de 45 °C
Disponible con 3 puntos opcionales NIST Calibración trazable (con FS Cat No. 02-217-739, 02-217-740, 02-217-743 y 02-217-744). El certificado trazable incluye datos reales de medición de calibración e incertidumbre. El laboratorio de calibración cumple con la norma ISO/IEC 17025.
Cultivos celulares, ADN, ARN, hibridación y estudios de proteínas
Información de órdenes
Shake Touch Isotemp Fisherbrand y Cooling Shake Touch Isotemp Fisherbrand pueden ser compatibles con los bloques Thermomixer R™ Eppendorf™.
Certifications
Lista TUV, marcado CE (modelos 230V)
Garantía
Cinco años para piezas y mano de obra
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 0,12 in |
| Intervalo de velocidad | De 300 a 3000 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4° hasta 100 °C |
| Vataje | 210 W |
| Amperaje | 0,9 A |
| Tipo de producto | Agitador de alta velocidad |
| Certificaciones/conformidad | W/o NIST Trazable |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 39,2 oF a 212 oF |
| Exactitud | Más del 2% |
| Mostrar más |