Learn More
Fisherbrand™ Cepillos con mango antiestáticos Static-Away™
Diseñados con los pelos más suaves para evitar causar arañazos
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01130kg
Descripción
Diseñados con los pelos más suaves para evitar causar arañazos
- Elimine las cargas estáticas mediante el cepillado
- Mango de material compuesto conductivo
- Los mangos largos permiten el acceso a lugares difíciles
- Elimina la posibilidad de tocar con la mano
- Peso: <1 oz (28,3 g)
Especificaciones
Cepillo antiestático | |
Antiestático | |
3 in | |
7,62 cm | |
0,5 oz |
Suave | |
Ideal para limpiar el polvo de balanzas, cubetas, portaobjetos de microscopios, componentes ópticos y pantallas de ordenadores/instrumentos; diseñado con los pelos más suaves disponibles para evitar arañazos | |
6 pulg. | |
15,24 cm | |
14,17 g |