Learn More
Fisherbrand™ Cepillos con mango antiestáticos Static-Away™
Código de producto. p-3743146 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud del cepillo (métrico):
2,54 cm
5,08 cm
7,62 cm
Longitud del mango (métrico):
12,7 cm
15,24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cepillo (métrico) Longitud del mango (métrico) unitSize
11784346 2,54 cm 12,7 cm cada uno
11794346 5,08 cm 12,7 cm cada uno
11704356 7,62 cm 15,24 cm cada uno
3 options
Código de producto. 11784346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados con los pelos más suaves para evitar causar arañazos
  • Elimine las cargas estáticas mediante el cepillado
  • Mango de material compuesto conductivo
  • Los mangos largos permiten el acceso a lugares difíciles
  • Elimina la posibilidad de tocar con la mano
  • Peso: <1 oz (28,3 g)
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo antiestático
Bristle Material Synthetic Fibers
Bristle Type Suave
Color-coded No
Material del mango Compuesto conductor
Handle Type Antiestático
Tipo de punta Straight
Scent Unscented
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpiar el polvo de balanzas, cubetas, portaobjetos de microscopios, componentes ópticos y pantallas de ordenadores/instrumentos; diseñado con los pelos más suaves disponibles para evitar arañazos
Longitud del cepillo (imperial) 1 pulg.
Longitud del mango (imperial) 5 in
Longitud del cepillo (métrico) 2,54 cm
Longitud del mango (métrico) 12,7 cm
Peso (imperial) 0,5 oz
Peso (métrico) 14,17 g