Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con una sola unión de cuerpo de polímero y rellenos de gel accumet™, sin mercurio
Construcción de polímero resistente para uso portátil con muestras acuosas en el aula o en el campo
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Rugged polymer construction for handheld use with aqueous samples in the classroom or in the field
- Cuerpo de polipropileno de tamaño estándar
- Ideal para su uso manual con muestras acuosas
- Construcción resistente para su uso en cualquier lugar en el que la manipulación brusca y las roturas constituyen un problema y donde resulta difícil el mantenimiento
- La perilla de pH de vidrio se ha rebajado en la punta para ofrecer una protección integrada
- La junta de desactivación terminal mantiene húmeda la membrana entre usos
- Elemento de referencia interno de Ag/AgCl, unión de cerámica porosa
- Rellenos con 4 M KCl con gelificación y saturado con electrolito de AgCl; nunca es necesario recargar
- Mide 14,7 cm (5.75 pulg.) en total
- Intervalo de pH completo de 0 a 14
- Intervalo de temperatura: De -5° a +80 °C (de 23° a 176 °F)
Especificaciones
Estándar EE. UU./Pin | |
Polímero/polipropileno | |
-5°C a +80°C | |
Gel de 4 mol/l KCl | |
Ag/AgCl | |
De 23° a 176 °F | |
1 año | |
146 mm |
Cerámica única | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado de pH | |
Ideal para su uso manual con muestras acuosas | |
<10 s | |
-5°C a +80°C | |
5,75 in |