Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con una sola unión de cuerpo de polímero y rellenos de gel accumet™, sin mercurio
Construcción de polímero resistente para uso portátil con muestras acuosas en el aula o en el campo
164.00€
Especificaciones
Junta | Cerámica única |
---|---|
Material | Polímero/polipropileno |
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Tipo de solución de llenado | Gel de 4 mol/l KCl |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11540194
|
Fisherbrand™
|
Estándar EE. UU./Pin |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11550194
|
Fisherbrand™
|
BNC |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Rugged polymer construction for handheld use with aqueous samples in the classroom or in the field
- Cuerpo de polipropileno de tamaño estándar
- Ideal para su uso manual con muestras acuosas
- Construcción resistente para su uso en cualquier lugar en el que la manipulación brusca y las roturas constituyen un problema y donde resulta difícil el mantenimiento
- La perilla de pH de vidrio se ha rebajado en la punta para ofrecer una protección integrada
- La junta de desactivación terminal mantiene húmeda la membrana entre usos
- Elemento de referencia interno de Ag/AgCl, unión de cerámica porosa
- Rellenos con KCI 4M con gelificación y saturado con electrolito de AgCl; nunca es necesario recargar
- Mide 14.7 cm (5.75 pulg) de longitud en total
- Intervalo de pH completo de 0 a 14
- Escala de temperatura: - 5 °C a + 80 °C (23 °F a 176 °F)
Especificaciones
Cerámica única | |
Desde 0 hasta 14 | |
Gel de 4 mol/l KCl | |
Ag/AgCl | |
De 23° a 176 °F | |
1 año | |
146 mm |
Polímero/polipropileno | |
Electrodo combinado de pH | |
Ideal para su uso manual con muestras acuosas | |
<10 s | |
-5°C a +80°C | |
5,75 in |