Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
Marca: Fisher BioReagents™ BP2465-2
Detalles adicionales : Peso : 2.05000kg
Especificaciones
Mantener refrigerado. (Almacenar por debajo de 4 °C.) Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada. | |
Genética molecular | |
Caldo NZY | |
2 kg |
Polvo | |
Caldo NZY | |
Frasco de polietileno |