Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
24.73€ - 1262.50€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Mantener refrigerado. (Almacenar por debajo de 4 °C.) Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada. |
---|---|
Formulario | Polvo |
Grado | Genética molecular |
Tipo de medios | Caldo NZY |
Tipo de producto | Caldo NZY |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10122913
|
Fisher BioReagents™
BP2465-100 |
100 g | Poly Bottle |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11428443
|
Fisher BioReagents™
BP2465-2 |
2 kg | Frasco de polietileno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10002864
|
Fisher BioReagents™
BP2465-10 |
10 kg | Poly Pail |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Mantener refrigerado. (Almacenar por debajo de 4 °C.) Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada. | |
Genética molecular | |
Caldo NZY |
Polvo | |
Caldo NZY |