Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin Hemisulfate
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
Marca: Fisher BioReagents™ BP2662-25
Detalles adicionales : CAS : 103476-89-7 Peso : 0.05003kg
Descripción
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
Bioquímico utilizado como inhibidor de la tripsina, la plasmina, la papaína y la catepsina B.
Especificaciones
Blanco | |
de -20 °C | |
Leupeptina Hemisulfato | |
Trozos, polvo |
Inhibidor de la tripsina, plasmina, papaína, catepsina B | |
25 mg | |
475,60 |
Seguridad y manipulación
- Leupeptin Hemisulfate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.