Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin Hemisulfate
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
45.90€ - 1200.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor de la tripsina, plasmina, papaína, catepsina B |
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Tipo de producto | Leupeptina Hemisulfato |
Peso molecular | 475,60 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10757024
|
Fisher BioReagents™
BP2662-1 |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10285153
|
Fisher BioReagents™
BP2662-5 |
5 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10275153
|
Fisher BioReagents™
BP2662-25 |
25 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10061453
|
Fisher BioReagents™
BP2662-100 |
100 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
A biochemical used as an inhibitor for trypsin, plasmin, papain, and cathepsin B.
Especificaciones
Blanco | |
de -20 °C | |
475,60 |
Inhibidor de la tripsina, plasmina, papaína, catepsina B | |
Leupeptina Hemisulfato | |
Trozos, polvo |