Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Rec Protein Ladder
Mixture of 14 highly purified recombinant proteins optimized for precise sizing of proteins by SDS-PAGE and Western blotting
Marca: Fisher BioReagents™ BP3602-1
Detalles adicionales : CAS : 26628-22-8 Peso : 0.32000kg
Descripción
- La escalera es ideal para la determinación precisa del peso molecular de polipéptidos en la desnaturalización de PAGE y Western blot.
- Cada proteína contiene una secuencia Strep-tag™ II integral1 y se puede detectar en Western blot mediante un conjugado de Strep-Tactina™-AP2 o un anticuerpo contra Strep-tag II.
- La banda de proteína de 50 kDa tiene mayor intensidad que otras bandas para que sirva de referencia.
- Se suministra en tampón de carga de gel.
Especificaciones
Marcadores de peso molecular de proteínas | |
Se suministra en tampón de carga de gel. | |
< 51 % de glicerina, 2 % de laurilsulfato de sodio, < 1 % de tris (hidroximetil) aminometano, < 0,76 % de 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto, < 0,5 % de cloruro de sodio, < 0,05 % de etilendiamina | |
De 10 a 200 kd | |
200 cargas |
Líquido | |
Determinación de peso molecular de polipéptidos analizados en varios sistemas de gel | |
2 x 500 μl, 200 cargas | |
− 20 °C |