Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con orificio ancho Finntip™
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μL
1000 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradilla
Racl
Tamaño de la unidad:
6500 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 400
paquete de 960
Descripción
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
Características:
- Dos modelos diferentes cubren un intervalo de volumen de 10-1000 μl.
- Punta con orificio ancho; diámetro interior del orificio de 1,1 mm/1,8 mm.
- Código de color: Blanco
- Longitud: 5,3 cm/7,2 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip 1000 ancha, sin filtro, no estéril, a granel |
| Volumen (métrico) | 1000 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Finntip 1000 ancho |
| Longitud (imperial) | 2,8 in |
| Longitud (métrico) | 7,2cm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formato | A granel |
| Envase | 6500/granel |
| Mostrar más |