Learn More
Thermo Scientific™ Kits Finnpipette™ F1 GLP
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido que ofrecen pipetas de vanguardia que maximizan la fiabilidad y la comodidad.
Marca: Thermo Scientific™ 4700860
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido. El kit Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP (Pipeteo de laboratorio correcto) incluye pipetas Finnpipette F1 de vanguardia que ofrecen un rendimiento superior y características únicas, como el apoyadedo ajustable y la superficie antimicrobiana para mejorar la comodidad del usuario.
Las pipetas Finnpipette F1 tienen una superficie antimicrobiana; botón de pipeteo “fijar y olvidar”. Cada kit completo incluye todo lo que se necesita para las buenas prácticas de pipeteo en laboratorio:- Apoyadedo ajustable para mayor ergonomía y comodidad.
- Botón de pipeteo para fijar y olvidar, que facilita un ajuste seguro del volumen.
- Superficie antimicrobiana para mayor protección.
- Amplio indicador fácil de leer que mejora la ergonomía de visión.
- Expulsión táctil de puntas sin esfuerzo.
El kit 1 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 1 a 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 1-10μl
- Finnpipette F1, 10-100μl
- Finnpipette F1, 100-1000μl
- puntas Finntip Flex: 10, 1x96; 200, 1x96; 1.000, 1x96
- soporte en F; marcador F1; folleto F1
- guía de las buenas prácticas de pipeteo
- paquete de demostración de depósito de reactivos
- dispositivo de memoria USB
- Cuatro pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 a 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 0.2-2μl
- Finnpipette F1, 2-20μl univ
- Finnpipette F1, 20-200μl
- Finnpipette F1, 100-1000μl
- puntas Finntip Flex: 10, 1x96; 200, 2x96; 1.000, 1x96
- soporte en F; marcador F1; folleto F1
- guía de las buenas prácticas de pipeteo
- paquete de demostración de depósito de reactivos
- dispositivo de memoria USB
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 10.000 μl:
- Finnpipette F1, 10-100μl
- Finnpipette F1, 100-1000μl
- Finnpipette F1, 1000-10000μl
- puntas Finntip Flex: 200, 1x96; 1.000, 1x96; FT 10 ml, 1x24
- soporte en F; marcador F1; folleto F1 guía de las buenas prácticas de pipeteo paquete de demostración de depósito de reactivos dispositivo de memoria USB
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 2-20 μl
- Finnpipette F1, 20-200 μl Finnpipette F1, 100-1.000 μl puntas Flex: (2) 200 μl, 10x96; 100-1.000 μl, 10x96 soporte en F; marcador F1; folleto F1 guía de las buenas prácticas de pipeteo paquete de demostración de depósito de reactivos dispositivo de memoria USB
El kit GLP también incluye muestras de puntas Finntip Flex para disfrutar del máximo rendimiento y ergonomía. El kit contiene una guía de las buenas prácticas de pipeteo con amplia información sobre pipeteo y los factores que influyen en sus resultados.
Finntip, punta ART, punta HLT
Especificaciones
Puntas Finntip Flex: 10; 200; 1000 | |
Varios | |
Finnpipette F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
De 0.2 a 1000 µl |
Kit 2: Finnpipettes F1 de 0.2 a 2 μl micro, de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl y de 100 a 1000 μl | |
Finntip: Flex Tips: 10, 200, 1000 | |
1 | |
GLP Kit |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.