Learn More
Thermo Scientific™ Kits Finnpipette™ F1 GLP
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido que ofrecen pipetas de vanguardia que maximizan la fiabilidad y la comodidad.
750.60€ - 901.80€
Especificaciones
Color | Varios |
---|---|
Modelo | Finnpipette F1 |
Línea de productos | Finnpipette™ F1 |
Tipo | GLP Kit |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11805850
|
Thermo Scientific™
4700850 |
Kit 1: Finnpipettes F1 de 1 a 10 μl, de 10 a 100 μl y de 100 a 1000 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11815850
|
Thermo Scientific™
4700860 |
Kit 2: Finnpipettes F1 de 0.2 a 2 μl micro, de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl y de 100 a 1000 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11825850
|
Thermo Scientific™
4700865 |
Kit 3: Finnpipette F1 de 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl y de 1 a 10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11763027
|
Thermo Scientific™
4701060 |
Kit 4: Finnpipette F1 de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl y de 100 a 1000 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido. El kit Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP (Pipeteo de laboratorio correcto) incluye pipetas Finnpipette F1 de vanguardia que ofrecen un rendimiento superior y características únicas, como el apoyadedo ajustable y la superficie antimicrobiana para mejorar la comodidad del usuario.
Características:
- Apoyadedo ajustable para mayor ergonomía y comodidad.
- Botón de pipeteo para fijar y olvidar, que facilita un ajuste seguro del volumen.
- Superficie antimicrobiana para mayor protección.
- Amplio indicador de fácil lectura que mejora la ergonomía de visión.
- Expulsión suave de puntas sin esfuerzo.
El kit 1 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 1 a 1000 µl:
- Finnpipette F1, 1-10 µl
- Finnpipette F1, 10-100 µl
- Finnpipette F1, 100-1000 µl
- Puntas Finntip Flex: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
- Soporte F; lápiz F1; folleto F1
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 2 incluye:
- Cuatro pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 a 1000 μl:
- Finnpipette F1, 0,2-2 μl
- Finnpipette F1, 2-20 μl (universal)
- Finnpipette F1, 20-200 μl
- Finnpipette F1, 100-1000 µl
- Puntas Finntip Flex: 10, 1 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
- Soporte F; lápiz F1; folleto F1
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 3 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 10.000 μl:
- Finnpipette F1, 10-100 µl
- Finnpipette F1, 100-1000 µl
- Finnpipette F1, 1000-10.000 μl
- Puntas Finntip Flex: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, soporte F de 24 posiciones; lápiz F1; folleto F1
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 4 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 1000 μl:
- Finnpipette F1, 2-20 μl
- Finnpipette F1, 20-200 μl
- Finnpipette F1, 100-1000 µl
- Puntas Flex: (2) 200 μl, 10 x 96; 100-1000 μl, 10 x 96
- Soporte F; lápiz F1; folleto F1
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
Información para pedidos:
El kit GLP también incluye muestras de puntas Finntip Flex para disfrutar del máximo rendimiento y ergonomía. El kit contiene una guía de pipeteo de laboratorio correcto con amplia información sobre pipeteo y los factores que influyen en sus resultados.
Compatible con:
Finntip, punta ART, punta HLT
Especificaciones
Varios | |
Finnpipette F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
GLP Kit |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.