Learn More
Velp Scientifica™ Estátor fino y grueso
El estátor fino y grueso Velp Scientifica™ puede reconfigurarse con una amplia gama de ejes y rotores del homogenizador OV5.
Marca: Velp Scientifica™ A00000052
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
El estátor fino y grueso Velp Scientifica™ puede reconfigurarse con una amplia gama de ejes y rotores del homogeneizador OV5.
- Se puede retirar y reconfigurar.
- Intercambiable
- Manejo sencillo
- Resistentes y duraderas
Especificaciones
Estátor grueso | |
Estator para homogeneizador | |
VS4C |
40 mm | |
Homogeneizador OV5 | |
1 unidad |