Learn More
Velp Scientifica™ Estátor fino y grueso
El estátor fino y grueso Velp Scientifica™ puede reconfigurarse con una amplia gama de ejes y rotores del homogenizador OV5.
172.00€ - 269.00€
Especificaciones
Descripción | Estator para homogeneizador |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador OV5 |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Product Code | Brand | Tipo de producto | Modelo | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipo de producto | Modelo | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||
15389534
|
Velp Scientifica™
A00000048 |
Estátor grueso | VS2C | 20 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15399534
|
Velp Scientifica™
A00000049 |
Estátor fino | VS2F | 20 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15309544
|
Velp Scientifica™
A00000050 |
Estátor grueso | VS3C | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15319544
|
Velp Scientifica™
A00000051 |
Estátor fino | VS3F | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15329544
|
Velp Scientifica™
A00000052 |
Estátor grueso | VS4C | 40 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
El estátor fino y grueso Velp Scientifica™ puede reconfigurarse con una amplia gama de ejes y rotores del homogeneizador OV5.
- Se puede retirar y reconfigurar.
- Intercambiable
- Manejo sencillo
- Resistentes y duraderas
Specifications
Estator para homogeneizador | |
Homogeneizador OV5 | |
1 unidad |