Learn More
Corning™ FiltroEX Placas de filtro
Discos de filtro individuales que eliminan la contaminación cruzada de líquidos
1631.27€ - 1759.32€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS1 |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
Membrana | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10601082
|
Corning™
3510 |
No estéril | 0,25 mm |
1631.27€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10002541
|
Corning™
3511 |
No estéril | 0,66 mm |
1759.32€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10226581
|
Corning™
3504 |
No estéril | 0,2 μm |
1663.37€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10442012
|
Corning™
3505 |
Estéril | 0,2 μm |
1663.37€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Diseño de placa patentado que presenta una construcción rígida de poliestireno virgen
- Ideales para la manipulación de líquidos automatizada, la centrifugación y la filtración en vacío
- El amplio faldón acepta con facilidad etiquetas de códigos de barras
- Los discos de filtro individuales están sellados en los pocillos para garantizar el 100 % de integridad de cada pocillo
- El diseño de uso seguro en sobremesa evita la contaminación de las aperturas de filtración inferiores a la vez que permite apoyar las placas sobre la mesa del laboratorio.
- Las placas de 96 pocillos tienen capacidad para un estándar de 350 μl por pocillo; las placas de 384 pocillos de alto rendimiento ofrecen un volumen de trabajo de 180 μl que simplifica la transición de protocolo del formato de 96 pocillos
- Hay varios medios de filtración y tamaños de poro disponibles para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones
- Membrana de PVDF hidrófila en tamaños de poro de 0.2 a 0.45 μm para ofrecer compatibilidad con cromatografía–
- Membrana de fibra de vidrio con grosor de 0.25 a 0.66 mm para purificaciones de PCR–
- Las dos membranas se pueden usar para la purificación de ADN plasmídico y detección de alto rendimiento como uniones receptor-ligando y ensayos basados en células
- Dimensiones estándar de SBS
Información de órdenes
Las placas estériles están envueltas en paquetes de 5; 10 paquetes por caja. Las tapas no están incluidas, pero se pueden pedir por separado.
Especificaciones
ANSI, SBS1 | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
96 | |
Ideal para manipulación de líquidos automatizada, la centrifugación y la filtración al vacío, faldón amplio que aloja fácilmente etiquetas de códigos de barras | |
10/Paq. |
Estándar | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | |
Blanco | |
Filtro | |
50/caja | |
50/caja |